Learn More
Glicidamida, TRC
Código de producto. 30399041
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30399041 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30399041 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG615250100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Glycidamide
CAS 5694-00-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 H5 N O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
SMILES NC(=O)C1CO1
Nombre IUPAC oxirano-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 87.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.032
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.