Learn More
Glicidamida, TRC
Código de producto. 30395853
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30395853 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30395853 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG61525050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidamide
CAS 5694-00-8
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C3 H5 N O2
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)
SMILES NC(=O)C1CO1
Nombre IUPAC oxirano-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 87.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.032
Porcentaje de pureza >95