Learn More
Glicidamida-13C3, TRC
Código de producto. 30136260
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136260 2.5 mg 2.50 miligramo
18001430 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136260 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6152532.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216449-31-8
Fórmula molecular 13C3 H5 N O2
Peso molecular (g/mol) 90.06
Nombre IUPAC (2,3-^{13}C_{2})oxirano-2-carboxamida
SMILES N[13C](=O)[13CH]1[13CH2]O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycidamide 13C3
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H5NO2/c4-3(5)2-1-6-2/h2H,1H2,(H2,4,5)/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0421