Learn More
Glicidaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycidaldehyde |
| CAS | 765-34-4 |
| Fórmula molecular | C3H4O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Oxiranecarboxaldehyde, 2,3-Epoxypropanal, Epihydrinaldehyde, Epoxypropanal, Formyloxirane, Glycidal, NSC 521506 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4O2/c4-1-3-2-5-3/h1,3H,2H2 |
| SMILES | O=CC1CO1 |
| Nombre IUPAC | oxirano-2-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 72.06 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 72.0211 |