Learn More
Tritridecanoato de glicerilo, TRC
Código de producto. 30404584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
30404584 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30404584 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5982402.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyceryl Tritridecanoate
CAS 26536-12-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C42H80O6
Cantidad 2.5 g
Sinónimo Tridecanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerin Tritridecanoate, Glycerol tris(tridecanoate), Tritridecanoin, Tridecanoic Acid 1,1’,1’’-(1,2,3-Propanetriyl) Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3
SMILES CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC Tridecanoato de 2,3-di(tridecanoiloxi)propilo
Peso molecular (g/mol) 681.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 680.5955
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.