Learn More
Tritridecanoato de glicerilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyceryl Tritridecanoate |
| CAS | 26536-12-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C42H80O6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Tridecanoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Glycerin Tritridecanoate, Glycerol tris(tridecanoate), Tritridecanoin, Tridecanoic Acid 1,1’,1’’-(1,2,3-Propanetriyl) Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C42H80O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-40(43)46-37-39(48-42(45)36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)38-47-41(44)35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h39H,4-38H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | Tridecanoato de 2,3-di(tridecanoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 681.08 |
| Mostrar más |