Learn More
Tripalmitelaidato, TRC
Código de producto. 30403160
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403160 100 mg
30398535 500 mg
30393571 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403160 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG601555100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134907-85-0
Fórmula molecular C51H92O6
Peso molecular (g/mol) 801.27
Sinónimo (9E,9'E,9''E)-9-Hexadecenoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, (E,E,E)-9-Hexadecenoic Acid 1,2,3-Propanetriyl Ester, Tripalmitelaidin
Nombre IUPAC 2,3-bis[[(E)-hexadec-9-enoil]oxi]propil (E)-hexadec-9-enoate
SMILES CCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyceryl Tripalmitelaidate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C51H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h19-24,48H,4-18,25-47H2,1-3H3/b22-19+,23-20+,24-21+
Formula Weight (peso de la fórmula) 800.6894