Learn More
Trioctadecanoato de glicerilo-d110, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tristearin-D110 |
| CAS | 33048-69-0 |
| Fórmula molecular | C57 D110 O6 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Octadecanoic-d35 acid, 1,2,3-propanetriyl-d5 ester (9 CI), Stearin-d35, tri- (8 CI), Perdeuterio-glycerol trioctadecanoate, Octadecanoic-d35 acid 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester, Glyceryl-d5 Tri(octadecanoate-d35), Glycerol trioctadecanoate-d110, Glyceryl tristearate-d110, Trioctadecanoin-d110, Tristearin-d110, Tristearin-D110 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C57H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h54H,4-53H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2,12D2,13D2,14D2,15D2,16D2,17D2,18D2,19D2,20D2,21D2,22D2,23D2,24D2,25D2,26D2,27D2,28D2,29D2,30D2,31D2,32D2,33D2,34D2,35D2,36D2,37D2,38D2,39D2,40D2,41D2,42D2,43D2,44D2,45D2,46D2,47D2,48D2,49D2,50D2,51D2,52D2,53D2,54 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)OC([2 H])([2 H])C([2 H])(OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])OC(=O)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | [1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-bis(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontadeuteriooctadecanoiloxi)propil] 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,18-pentatriacontadeuteriooctadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 1002.1575 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1001.5207 g/mol |
| Mostrar más |