Learn More
Trihexadecanoato de glicerilo-13C2 [1,3-di(hexadecanoato-1-13C)], CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripalmitin-13C2 (1,3-di(hexadecanoyl-1-13 C)) |
| CAS | 339080-65-8 |
| Fórmula molecular | 13C2 C49 H98 O6 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-1-13 C acid, 2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1,3-propanediyl ester (9 CI), Hexadecanoic-1-13 C acid 2-[(1-oxohexadecyl)oxy]-1,3-propanediyl ester, Glyceryl Trihexadecanoate-13C2 [1,3-Di(hexadecanoate-1-13 C)], Glycerol 2-hexadecanoate 1,3-dihexadecanoate-1,1''-13C2, Glyceryl tripalmitate-13C2, Tripalmitin-13C2 (1,3-di(hexadecanoyl-1-13 C)), Tripalmitin-13C2 (1,3-di(hexadecanoyl-1-13 C)), Tripalmitin-13C2 (1,3-di(hexadecanoyl-1-13 C)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCC[13 C](=O)OCC(CO[13 C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | (2-hexadecanoiloxi-3-(113 C)hexadecanoiloxipropil) (113 C)hexadecanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 809.3055 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 808.7431 g/mol |
| Mostrar más |