Learn More
Tri(tetradecanoato de glicerilo-13,13,14,14,14-d5), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimyristin-D15 (tri(tetradecanoyl-13,13,14,14,14-D5)) |
| CAS | 1219804-94-0 |
| Fórmula molecular | C45 D15 H71 O6 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Tetradecanoic-13,13,14,14,14-d5 acid 1,2,3-propanetriyl ester, Glyceryl Tri(tetradecanoate-13,13,14,14,14-d5), Glyceryl tritetradecanoate-d15, Glyceryl trimyristate-d15, Tritetradecanoin-d15, Trimyristin-d15, Trimyristin-D15 (tri(tetradecanoyl-13,13,14,14,14-D5)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C45H86O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-43(46)49-40-42(51-45(48)39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)41-50-44(47)38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h42H,4-41H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 13,13,14,14,14-pentadeuteriotetradecanoato de 2,3-bis(13,13,14,14,14-pentadeuteriotetradecanoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 738.2532 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 737.7366 g/mol |
| Mostrar más |