Learn More
Tri(hexadecanoato-2,2-d2) de glicerilo, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripalmitin-D6 (tri(hexadecanoyl-2,2-D2)) |
| CAS | 241157-06-2 |
| Fórmula molecular | C51 D6 H92 O6 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Sinónimo | Hexadecanoic-2,2-d2 acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9 CI), Hexadecanoic-2,2-d2 acid 1,2,3-propanetriyl ester, Glyceryl Tri(hexadecanoate-2,2-d2), Glycerol trihexadecanoate-2,2,2',2',2'',2''-d6, Glyceryl tripalmitate-d6, Trihexadecanoin-d6, Tripalmitin-d6, Tripalmitin-D6 (tri(hexadecanoyl-2,2-D2)) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i43D2,44D2,45D2 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(CCCCCCCCCCCCCC)C(=O)OCC(COC(=O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2,2-dideuteriohexadecanoato de 2,3-bis(2,2-dideuteriohexadecanoiloxi)propilo |
| Peso molecular (g/mol) | 813.3572 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 812.774 g/mol |
| Mostrar más |