Learn More
Tri(hexadecanoato-16,16,16-d3) de glicerilo, CDN
Código de producto. 30320407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.05 g
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.05 g
0.10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30320407 0.1 g 0.10 g
30319620 0.05 g 0.05 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30320407 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND53590.1G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tripalmitin-D9 (tri(hexadecanoyl-16,16,16-D3))
CAS 285979-78-4
Fórmula molecular C51 D9 H89 O6
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid, 1,2,3-propanetriyl ester (9 CI), Hexadecanoic-16,16,16-d3 acid 1,2,3-propanetriyl ester, Glyceryl Tri(hexadecanoate-16,16,16-d3), Glycerol trihexadecanoate-d9, Glyceryl tripalmitate-d9, Trihexadecanoin-d9, Tripalmitin-d9, Tripalmitin-D9 (tri(hexadecanoyl-16,16,16-D3))
Fórmula InChI InChI=1 S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 16,16,16-trideuteriohexadecanoato de 2,3-bis(16,16,16-trideuteriohexadecanoiloxi)propilo
Peso molecular (g/mol) 816.3757
Formula Weight (peso de la fórmula) 815,7928 g/mol
Porcentaje de pureza 99 átomo % D, mínimo 98% Pureza química