Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyceryl Monooleate |
| CAS | 25496-72-4 |
| Fórmula molecular | C21H40O4 |
| Número MDL | MFCD00067258,MFCD00042735,MFCD00069635 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | monoelaidin, 1-monoelaidin, dl-alpha-monoolein, 2,3-dihydroxypropyl elaidate, glycerol monooleate, 9-octadecenoic acid, 2,3-dihydroxypropyl ester, e, 2,3-dihydroxypropyl 9e-octadec-9-enoate, 1-elaidoylglycerol, arlacel tm 186, glycerol-1-monooleate |
| Clave InChI | RZRNAYUHWVFMIP-KTKRTIGZNA-N |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | 2,3-dihidroxipropil (9Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 356.55 |
| Mostrar más |