Learn More
Yoduro de glicerilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-iodopropane-1,2-diol |
| CAS | 554-10-9 |
| Fórmula molecular | C3 H7 I O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H7IO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2H2 |
| SMILES | OCC(O)CI |
| Nombre IUPAC | 3-yodopropano-1,2-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 201.991 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.949 |