Learn More
Tripentadecanoato de gliceril-d5, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Tripentadecanoin-D5 (glyceryl-D5) |
| CAS | 1219804-57-5 |
| Fórmula molecular | C48 D5 H87 O6 |
| Cantidad | 0.25 g |
| Sinónimo | Pentadecanoic acid 1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5 ester, 1,2,3-Tris(pentadecanoyl)glycerol-1,1,2,3,3-d5, Tripentadecanoin-d5, Tripentadecanoin-D5 (glyceryl-D5), Pentadecanoic acid 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl-1,1,2,3,3-d5) ester, Glyceryl-d5 Tripentadecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C48H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-46(49)52-43-45(54-48(51)42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)44-53-47(50)41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h45H,4-44H2,1-3H3/i43D2,44D2,45 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])(OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC)C([2 H])([2 H])OC(=O)CCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | pentadecanoato de [1,1,2,3,3-pentadeuterio-2,3-di(pentadecanoiloxi)propilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 770.2713 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 769.7208 g/mol |
| Mostrar más |