Learn More
Behenato de glicerilo, TRC
Código de producto. 30397432
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30397432 250 mg
30395854 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30397432 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG601515250MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18641-57-1
Fórmula molecular C69 H134 O6
Peso molecular (g/mol) 1059.8
Sinónimo Docosanoin, tri- (7CI,8CI), Behenic acid triglyceride, Compritol 888ATO, Compritol ATO 888, Glycerin tribehenate, Glycerin tribehenic acid ester, Glycerol tribehenate, Glyceryl behenate, Glyceryl tribehenate, Glyceryl tridocosanoate, Lipovol GTB, Pelemol GTB, Radia 7515, Syncrowax HRC, Syncrowax HRC-PA-MH, Syncrowax HRC-PA-RB, Syncrowax HRS, Tribehenin, Tribehenoylglycerol, Tridocosanoin
Nombre IUPAC 2,3-di(docosanoxi)propilo docosanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Glyceryl Behenate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C69H134O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64-66(75-69(72)63-60-57-54-51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)65-74-68(71)62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h66H,4-65H2,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 1059.018
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.