Learn More
1,3-diestearato de glicerilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyceryl 1,3-Distearate |
| CAS | 504-40-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C39H76O5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Octadecanoic Acid 2-Hydroxy-1,3-Propanediyl Ester, 1,3-di-Stearin, 1,3-Di-O-stearoylglycerol, 1,3-Distearin, 1,3-Distearoylglycerin, 1,3-Distearoylglycerol, Glycerin 1,3-Distearate, Glycerol 1,3-Distearate, Glyceryl 1,3-Distearate, NSC 404229, Stearic Acid Diglycerin Ester, sn-1,3-Distearoylglycerol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | octadecanoato de (2-hidroxi-3-octadecanoiloxipropilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 625.02 |
| Mostrar más |