Learn More
1,3-diestearato de glicerilo, TRC
Código de producto. 30396873
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30396873 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30396873 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG60149050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyceryl 1,3-Distearate
CAS 504-40-5
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C39H76O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo Octadecanoic Acid 2-Hydroxy-1,3-Propanediyl Ester, 1,3-di-Stearin, 1,3-Di-O-stearoylglycerol, 1,3-Distearin, 1,3-Distearoylglycerin, 1,3-Distearoylglycerol, Glycerin 1,3-Distearate, Glycerol 1,3-Distearate, Glyceryl 1,3-Distearate, NSC 404229, Stearic Acid Diglycerin Ester, sn-1,3-Distearoylglycerol
Fórmula InChI InChI=1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-35-37(40)36-44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
Nombre IUPAC octadecanoato de (2-hidroxi-3-octadecanoiloxipropilo)
Peso molecular (g/mol) 625.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 624.5693
Porcentaje de pureza >95