Learn More
Ácido glicerosfórico Sal sódica Hidato, racémico, TRC
Código de producto. 30135589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135589 50 mg 50 miligramos
30138601 10 mg 10 miligramos
17987824 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG60161050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Fórmula molecular C3H9O6P • x(Na) • y(H2O)
Peso molecular (g/mol) 172.0722991802
Sinónimo rac-Glycerol 1-phosphate sodium salt hydrate, α-Glycerol phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-1-phosphate sodium salt hydrate, DL-Glycerol-3-phosphate sodium salt hydrate, Sodium 3-phosphoglycerate hydrate, Sodium DL-glycerophosphate hydrate
SMILES O=P(O)(O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerophosphoric acid sodium salt hydate, Racemic
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9O6P/c4-1-3(5)2-9-10(6,7)8/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8)