Learn More
Ácido β-glicerofosfórico, sal de disodio pentahidrato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10561814 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10561814 500 g Frasco de vidrio 500 g
10424701 25 g Frasco de vidrio 25 g
10259600 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10561814 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 410995000
Solicitar formato a granel o personalizado
ácido beta-glicerofosfórico, pentahidrato de sal disódica, 98 %, C3H7Na2O6P.5H2O, número CAS-13408-09-8
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13408-09-8
Fórmula molecular C3H19Na2O11P
Peso molecular (g/mol) 308.13
Número MDL MFCD00149083,MFCD00002135,MFCD00149083,MFCD00149084,MFCD00002135
Clave InChI VWVLGHQKEJESPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-5jiy5mmx0e, 5jiy5mmx0e, sodium 2-glycerophosphate pentahydrate, sodium beta-glycerophosphate pentahydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate pentahydrate, glycerol 2-phosphate, c3h7na2o6p.5h2o, beta-glycerophosphate, disodium salt, pentahydrate, beta-glycerol phosphate disodium salt pentahydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate
PubChem CID 131846916
Nombre IUPAC fosfato de dihidrógeno de 1,3-dihidroxipropan-2-il;sodio;pentahidrato
SMILES O.O.O.O.O.[Na].[Na].OCC(CO)OP(O)(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Glycerophosphoric acid, disodium salt pentahydrate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 102.0°C to 104.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH2OHCH(OPO3Na2)CH2OH·5H2O
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino