Learn More
Tripalmitato de glicerol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11474313 25 g 25 g
11454313 1 g 1 g
11464313 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474313 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10922.14
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
CAS: 555-44-2 | C51H98O6 | 807.339 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 555-44-2
Fórmula molecular C51H98O6
Peso molecular (g/mol) 807.339
Número MDL MFCD00008995
Clave InChI PVNIQBQSYATKKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tripalmitin, glycerol tripalmitate, tripalmitoylglycerol, glyceryl tripalmitate, palmitic triglyceride, tripalmitate, triglyceryl palmitate, barolub, dynasan 116, propane-1,2,3-triyl tripalmitate
PubChem CID 11147
ChEBI CHEBI:77393
Nombre IUPAC 2,3-di(hexadecanoxi)propil hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol tripalmitate
Punto de fusión 60°C to 64°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 807.34
Porcentaje de pureza 98%