Learn More
Glicerol Triformato, TRC
Código de producto. 30135384
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135384 5 g 5 g
30010775 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135384 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6015455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32765-69-8
Fórmula molecular C6H8O6
Peso molecular (g/mol) 176.12
Sinónimo Triformin, 1,2,3-Propanetriol, 1,2,3-Triformate, 1,2,3-Propanetriol, Triformate
Nombre IUPAC 2,3-diformiloxipropiliformiforme
SMILES O=COCC(COC=O)OC=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol Triformate
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0321
Porcentaje de pureza >95%