Learn More
Glicerol Triformato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol Triformate |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O6/c7-3-10-1-6(12-5-9)2-11-4-8/h3-6H,1-2H2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0321 |
| Porcentaje de pureza | >95% |