Learn More
Tributirato de glicerol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11443784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11443784 250 g 250 g
11433784 50 g 50 g
11423784 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11443784 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11830.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.42€
    63.65€ / 250 g
    Ahorro 13.77€
    17% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Añadir a la cesta
Tributirato de glicerol, 98 %, C15H26O6, número CAS-60-01-5, tri-n-butirina, tributirato de gliceril, tributirato de propano-1,2,3-triilo, tributirato de glicerol, tributanoato de glicerol, gliceroltributirina, tributirina, butirina, triglicérido de butirilo, tributina, 1000 g, 1714746, de 307 °C a 308 °C, CHEBI:35020
Glycerol tributyrate is a triglyceride that may inhibit cell growth and induce cell differentiation. It is used to to induce differentiation of malignant cells followed by arrest of cell growth and apoptosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El tributirato de glicerol es un triglicérido que puede inhibir el crecimiento celular e inducir la diferenciación celular. Se utiliza para inducir la diferenciación de las células malignas, seguida de la detención del crecimiento celular y la apoptosis.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes. Utilícelo con ventilación suficiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60-01-5
Fórmula molecular C15H26O6
Peso molecular (g/mol) 302.367
Número MDL MFCD00009392
Clave InChI UYXTWWCETRIEDR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tributyrin, glyceryl tributyrate, glycerol tributyrate, tributin, butyrin, butyryl triglyceride, propane-1,2,3-triyl tributyrate, glycerol tributanoate, glyceroltributyrin, tri-n-butyrin
PubChem CID 6050
ChEBI CHEBI:35020
Nombre IUPAC butanoato de 2,3-di(butanoiloxi)propil
SMILES CCCC(=O)OCC(COC(=O)CCC)OC(=O)CCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol tributyrate
Punto de fusión -75°C
Densidad 1.032
Punto de ebullición 307°C to 308°C
Temperatura de inflamación 174°C (345°F)
Índice de refracción 1.4358
Cantidad 250 g
Beilstein 1714746
Índice Merck 14,9620
Información de solubilidad Not miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.37
Porcentaje de pureza 97%