Learn More
Triacetato de glicerol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11468996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
2500 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11468996 500 g 500 g
11478996 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11468996 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17132.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 102-76-1 | C9H14O6 | 218.205 g/mol
Glycerol triacetate is used as a food additive and as a solvent in flavorings. It acts as an excipient in pharmaceutical products where it is used as a humectant and a plasticizer. It is also used as a fuel additive, as an antiknock agent, adhesives and sealant chemicals, fillers, intermediates and process regulators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El triacetato de glicerol se utiliza como aditivo alimentario y como disolvente en los aromas. Actúa como excipiente en productos farmacéuticos, en los que se utiliza como humectante y plastificador. También se utiliza como aditivo de combustible, como agente antidetonante, en adhesivos y productos químicos selladores, rellenos, intermediarios y reguladores de procesos.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua, tetracloruro de carbono y carbondisulfuro. Miscible con acetona, etanol, benceno y cloroformo.
Notas
Sensible al calor. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 102-76-1
Fórmula molecular C9H14O6
Peso molecular (g/mol) 218.205
Número MDL MFCD00008716
Clave InChI URAYPUMNDPQOKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo triacetin, glyceryl triacetate, glycerol triacetate, glycerin triacetate, enzactin, triacetine, triacetylglycerol, fungacetin, glyped, triacetyl glycerine
PubChem CID 5541
ChEBI CHEBI:9661
Nombre IUPAC 2,3-Diacetiloxipropil acetato
SMILES CC(=O)OCC(COC(=O)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol triacetate
Punto de fusión 2°C to 4°C
Densidad 1.155 g/mL
Punto de ebullición 257°C to 259°C
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Cantidad 500 g
Información de solubilidad Slightly miscible with water,carbon tetrachloride and carbondisulfide. Miscible with acetone,ethanol,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.21
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycerol triacetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P403-Almacenar en un lugar bien ventilado.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycerol triacetate