Learn More
Fosfato de glicerol sal sódica hidratado, mezcla isomérica, TRC
Código de producto. 30136195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136195 10 g 10 g
30135904 5 g 5 g
30011055 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG60160310G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55073-41-1
Fórmula molecular C3H7Na2O6P • xH2O
Peso molecular (g/mol) 216.04
Sinónimo 1,2,3-Propanetriol, mono(dihydrogen phosphate), disodium salt, hydrate (9CI), Sodium glycerophosphate hydrated, Glycerylphosphate sodium hydrate, Glycerol monophosphate disodium salt hydrate, Disodium glycerophosphate hydrate
SMILES OCC(OP(O[Na])(O[Na])=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol Phosphate Disodium Salt Hydrate, Isomeric Mixture
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 449.9657