Learn More
Glycerol phenylbutyrate, MedChemExpress
Código de producto. 16488836
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16488836 100 mg 100 miligramos
16434647 50 mg 50 miligramos
16408738 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16488836 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB2087
MedChemExpress Glycerol phenylbutyrate is a sigma-2 (σ2) receptor ligand, with a pKi of 8.02. Glycerol phenylbutyrate (GPB) is a new generation ammonia scavenger drug.
Glycerol phenylbutyrate is a sigma-2 (σ2) receptor ligand, with a pKi of 8.02. Glycerol phenylbutyrate (GPB) is a new generation ammonia scavenger drug.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol phenylbutyrate
CAS 611168-24-2
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C33H38O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo HPN-100
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (282.67 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (94.22 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(CCCC1=CC=CC=C1)OC(COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)COC(CCCC3=CC=CC=C3)=O
Peso molecular (g/mol) 530.65
Formula Weight (peso de la fórmula) 530.65
Porcentaje de pureza 99.18%
Grado Research
Forma física Viscous Liquid