Learn More
Glicerol-(OD)3, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol-O,O,O-D3 |
| CAS | 7325-16-8 |
| Fórmula molecular | C3 D3 H5 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1,2,3-Propanetriol-1,2,3-d3 (ACI), 1,2,3-Propanetriol-d3 (9 CI), Glycerol-O,O,O-d3 (8 CI), 1,2,3-Trideuteriooxypropane, Glycerine-d3, Glycerol-d3, Glycerol-(OD)3, Glycerol-O,O,O-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6 H,1-2H2/i4D,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]OCC(CO[2 H])O[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,2,3-trideuteriooxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 95.1123 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 95.0662 g/mol |
| Mostrar más |