Learn More
Monoleato de glicerol, TRC
Código de producto. 30007887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007887 1 g 1 g
30003269 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007887 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG6015401G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25496-72-4
Fórmula molecular C21H40O4
Peso molecular (g/mol) 356.54
Sinónimo (Z)-9-Octadecenoic Acid Monoester with 1,2,3-Propanetriol, Olein, mono- (6CI,8CI), A 300, A 300 (ester), Adchem GMO, Agnique GMO, Ajax GMO, Aldo 40, Aldo MO, Aldo MO-FG, Alkamuls GMO 45LG, Arlacel 129, Atmer 1007, Atsurf 595, Canamex Glicepol 182, Capmul GMO 50, Crossential GMO, Dimodan GMO 90, Dimodan LSQK, Dremulse, Dur-Em 114, Dur-Em 204, EAR 300, Edenor GMO, Emalsy MO, Emalsy OL, Emalsy OL 100, Emalsy OL 100H, Emasol MO, Emasol MO 50, Emcol O, Emerest 2400, Emerest 2421, Emrite 6009, Emuldan RYLO-MG 90, Esterol 272, Excel O 95F, Excel O 95N, Excel O 95R, GMO 8903, GMOrphic 80, Glycerin monooleate, Glycerine monooleate, Glycerol monooleate, Glycerol oleate, Glyceromonooleate, Glyceryl monooleate, Glyceryl oleate, Glycolube 100, Harowax L 9, Kemester 2000, Kessco GMO, Loxiol G 10, Loxiol G 10V, Lumulse GMO, Mazol GMO, Monegyl 0100, Monoglyceryl oleate, Monomuls 90-018, Monomuls 90O18, Monoolein, Monooleoylglycerol, Nikkol MGO, OL 100, Oleic acid glycerol monoester, Oleic acid monoglyceride, Oleic monoglyceride, Oleylmonoglyceride, Olicine, Poem OL 200V, Polybatch AF 1085, Priolube 1407, Radiasurf 7149, Radiasurf 7150, Rheodol MO 50, Rheodol MO 60, Rikemal OL 100, Rikemal OL 100E, Rikemal XO 100, Rylo MG 19 Pharma, S 1096, S 1096R, S 1097, Sinnoester OGC, Sunsoft 8070, Sunsoft 8070V, Sunsoft O 30B, Sunsoft O 30S, Supeol, Synative ES-GMO, Tegin OV, XU 61518.10
SMILES O=C(OCC(O)CO)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC.O=C(OC(CO)CO)CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glyceryl Monooleate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/2C21H40O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-19-20(23)18-22;1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(24)25-20(18-22)19-23/h2*9-10,20,22-23H,2-8,11-19H2,1H3/b2*10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 356.29