Learn More
Monoacetato de glicerol, téc., mezcla de isómeros, cont. cantidades variables de diacetato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427906
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11427906 250 g 250 g
11417906 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14025.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26446-35-5 | C5H10O4 | 134.13 g/mol
Glycerol monoacetate is used for production of tanning leather and dye. It is also used as a solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El monoacetato de glicerol se utiliza para la producción de cuero curtido y colorantes. También se utiliza como disolvente.
Solubilidad
Soluble en agua, metanol, etanol, éter (ligeramente) e insoluble en benceno.
Notas
Higroscópico. Proteger de la humedad. Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26446-35-5
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Número MDL MFCD00036185
Clave InChI KMZHZAAOEWVPSE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo monoacetin, acetin, 1-monoacetin, glycerol monoacetate, glyceryl monoacetate, acetoglyceride, glyceryl acetate, acetin, 1-mono, monacetin, glycerol 1-monoacetate
PubChem CID 33510
Nombre IUPAC acetato de 2,3-dihidroxipropilo
SMILES CC(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol monoacetate, tech.
Nombre de nota mixture of isomers
Densidad 1.21
Punto de ebullición 258°C
Temperatura de inflamación 145°C (293°F)
Notas del porcentaje del ensayo cont. cantidades variables de diacetato
Índice de refracción 1.45
Cantidad 250 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6242
Información de solubilidad Soluble in water,methanol,ethanol,ether (slightly),and insoluble in benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.13
Grado Técnico