Learn More
Glicerol formal, TRC
Código de producto. 30397674
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30397674 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30397674 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG59844050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,3-Dioxan-5-ol
CAS 4740-78-7
Fórmula molecular C4 H8 O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 1,3-Dioxan-5-ol, m-Dioxan-5-ol, 1,3-Formalglycerol, 5-Hydroxy-1,3-dioxane, 5-Hydroxy-m-dioxane, Glycerol formal
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c5-4-1-6-3-7-2-4/h4-5H,1-3H2
SMILES OC1COCOC1
Nombre IUPAC 1,3-dioxan-5-ol
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473