Learn More
Glicerol formal, 99+ %, mezcla de isómeros, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10083230 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10083230 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10490511 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10063270 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10083230 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 259770050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Glycerol formal
Nombre de nota 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Densidad 1.2100g/mL
pH 4.0 to 6.5 (10% soln.)
Punto de ebullición 193.0°C to 195.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8O3
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520
Número MDL MFCD00003218
Cantidad 5 mL
Índice Merck 14, 4485
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad (50% in water) Clear
Peso molecular (g/mol) 104.11
Viscosidad 16 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Hazard Statement
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.