Learn More
Glicerol formal, 99+ %, mezcla de isómeros, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063270 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
5 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10063270 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10083230 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10490511 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10063270 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259775000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4740-78-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol formal
Nombre de nota 99+%
CAS 4740-78-7, 5464-28-8
Densidad 1.2100g/mL
pH 4.0 to 6.5 (10% soln.)
Punto de ebullición 193.0°C to 195.0°C
Temperatura de inflamación 97°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. Sum of alpha-and beta-isomers (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H8O3
Índice de refracción 1.4500 to 1.4520
Número MDL MFCD00003218
Cantidad 500 mL
Índice Merck 14, 4485
Gravedad específica 1.21
Información de solubilidad (50% in water) Clear
Peso molecular (g/mol) 104.11
Viscosidad 16 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Glycerol formal, mixture of approx. 55% 5-Hydroxy-1,3-dioxane and approx. 45% 4-Hydroxymethyl-1,3-dioxolane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.