Learn More
Glicerol-d8, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol-d8 |
| CAS | 7325-17-9 |
| Fórmula molecular | C3 D8 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 1,2,3-Propane-1,1,2,3,3-d5-triol-1,2,3-d3 (ACI), 1,2,3-Propane-1,1,2,3,3-d5-triol-d3 (9CI), Glycerol-d8 (7CI, 8CI), 1,1,2,3,3-Pentadeuterio-1,2,3-trideuteriooxypropane, Glycerol-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D,5D,6D |
| SMILES | [2H]OC([2H])([2H])C([2H])(O[2H])C([2H])([2H])O[2H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,3-pentadeuterio-1,2,3-trideuteriooxipropano |
| Peso molecular (g/mol) | 100.1431 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 100.0976 |