Learn More
Glicerol-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol-d5 |
| CAS | 62502-71-0 |
| Fórmula molecular | C3 2H5 H3 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Glycerol-d5, 1,2,3-Propane-1,1,2,3,3-d5-triol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1D2,2D2,3D |
| SMILES | [2H]C([2H])(O)C([2H])(O)C([2H])([2H])O |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,3,3-pentadeuteriopropano-1,2,3-triol |
| Peso molecular (g/mol) | 97.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 97.0787 |