Learn More
Glicerol-3-fosfato oxidasa, MP Biomedicals™
Código de producto. 11409671 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 U
Tamaño de la unidad:
500 unidades
11409671 500 U 500 unidades
1 options
Código de producto. 11409671 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215724090
CAS 9046-28-0
Sinónimo sn-Glycerol-3-phosphate, oxygen 2-oxidoreductase
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol-3-phosphate oxidase
Color Amarillo
Cantidad 500 U
Forma física Polvo liofilizado