Learn More
Éter 2-metílico de glicerol, TRC
Código de producto. 30406412
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406412 100 mg -
30401003 250 mg 250 miligramos
30394095 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406412 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG601550100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 761-06-8
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Sinónimo Glycerol 2-Monomethyl Ether, 2-O-Methylglycerol, 2-Methoxy-1,3-propanediol
Nombre IUPAC 2-metaxipropano-1,3-diol
SMILES OCC(OC)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol 2-Methyl Ether
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O3/c1-7-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.063