Learn More
Glicerol-13C3, TRC
Código de producto. 30136259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136259 500 mg 500 miligramos
30137297 10 mg 10 miligramos
30011806 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136259 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598403500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63346-81-6
Fórmula molecular 13C3 H8 O3
Peso molecular (g/mol) 95.07
Sinónimo 1,2,3-Propanetriol-1,2,3-13C3 (9CI, ACI), 1,2,3-Propanetriol-13C3, Glycerol-13C3
Nombre IUPAC (1,2,3-^{13}C_{3})propano-1,2,3-triol
SMILES O[13CH2][13CH](O)[13CH2]O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol-13C3
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2/i1+1,2+1,3+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 95.0574
Porcentaje de pureza >95%