Learn More
Glycerol 1-Éter Oleil, TRC
Código de producto. 30136501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136501 100 mg 100 miligramos
30134115 200 mg 200 miligramos
17909844 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136501 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598710100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 593-31-7
Fórmula molecular C21H42O3
Peso molecular (g/mol) 342.56
Sinónimo 3-[9-Octadecen-1-yloxy]-1,2-propanediol, 3-(9-Octadecenyloxy)-1,2-propanediol, 3-[9-Octadecenyloxy]-1,2-propanediol, NSC 29230, NSC 36089, Selachyl alcohol, alpha-Glycerol monooleyl ether, alpha-Monooleyl glyceryl ether;
Nombre IUPAC 3-[(Z)-octadec-9-enoxi]propano-1,2-diol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol 1-Oleyl Ether
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H42O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-24-20-21(23)19-22/h9-10,21-23H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3134