Learn More
1-monobutirato de glicerol (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glycerol 1-Monobutyrate |
| CAS | 557-25-5 |
| Fórmula molecular | C7H14O4 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3 |
| SMILES | CCCC(=O)OCC(O)CO |
| Nombre IUPAC | Butanoato de 2,3-dihidroxipropilo |
| Peso molecular (g/mol) | 162.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0892 |