Learn More
Glicerol 1-Monobutirato (grado técnico), TRC
Código de producto. 17981945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17981945 100 mg 100 miligramos
17984625 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17981945 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG598415100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 557-25-5
Fórmula molecular C7H14O4
Peso molecular (g/mol) 162.18
Sinónimo 1-Monobutyrin, 2,3-Dihydroxypropyl Butyrate, Glycerol 1-Monobutyrate, Glycerol α-Monobutyrate, Glycerol-α-mono-n-butyrate, Glyceryl 3-Monobutyrate NSC 8451, α-Monobutyrin
Nombre IUPAC 2,3-dihidroxipropil butanoato
SMILES CCCC(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol 1-Monobutyrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14O4/c1-2-3-7(10)11-5-6(9)4-8/h6,8-9H,2-5H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0892