Learn More
Glicerol 1-acetato (grado técnico), TRC
Código de producto. 17968574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17968574 250 mg 250 miligramos
17990075 1 g 1 g
17967324 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17968574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG601570250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 106-61-6
Fórmula molecular C5H10O4
Peso molecular (g/mol) 134.13
Sinónimo (±)-2,3-Dihydroxypropyl Acetate, 2,3-Dihydroxypropyl Acetate, Glycerine 1-Acetate, Glycerol 1-Monoacetate, Glycerol alpha-Monoacetate, Glyceryl 1-Monoacetate, NSC 35010, alpha-Monoacetin, 1-Monoacetin
Nombre IUPAC acetato de 2,3-dihidroxipropilo
SMILES CC(=O)OCC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol 1-Acetate (Technical grade)
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O4/c1-4(7)9-3-5(8)2-6/h5-6,8H,2-3H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0579