Learn More
Glicerol 1,3-Dipalmitato, TRC
Código de producto. 30403724
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403724 1 g
30395545 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403724 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG5984101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 502-52-3
Fórmula molecular C35H68O5
Peso molecular (g/mol) 568.91
Sinónimo 1,3-Dipalmitin, 1,3-Dipalmitoylglycerin, 1,3-Dipalmitoylglycerol, Glycerol 1,3-Dihexadecanoate, Hexadecanoic Acid, 2-hydroxy-1,3-propanediyl Ester
Nombre IUPAC (3-hexadecanoxi-2-hidroxipropilo) hexadecanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerol 1,3-Dipalmitate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C35H68O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(37)39-31-33(36)32-40-35(38)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h33,36H,3-32H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.5067