Learn More
Glicerol, 1,3-diheptanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Heptanoic Acid 1,1'-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester |
| CAS | 34331-79-8 |
| Fórmula molecular | C17 H32 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Heptanoic Acid 1,1′-(2-hydroxy-1,3-propanediyl) Ester, (3-heptanoyloxy-2-hydroxy-propyl) heptanoate, 1,1 ́-(2-hydroxy-1,3-propanediyl)heptanoic acid ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H32O5/c1-3-5-7-9-11-16(19)21-13-15(18)14-22-17(20)12-10-8-6-4-2/h15,18H,3-14H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCCCC(=O)OCC(O)COC(=O)CCCCCC |
| Nombre IUPAC | (3-heptanoiloxi-2-hidroxipropil) heptanoato |
| Peso molecular (g/mol) | 316.433 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 316.225 |