Learn More
Trioleato de glicerina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Triolein |
| CAS | 122-32-7 |
| Fórmula molecular | C57 H104 O6 |
| Cantidad | 100 g |
| Sinónimo | 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,1',1''-(1,2,3-propanetriyl) ester, 9-Octadecenoic acid (9Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester (9CI), 9-Octadecenoic acid (Z)-, 1,2,3-propanetriyl ester, Olein, tri- (8CI), Actor LO 1, Aldo TO, Edenor NHTi-G, Emerest 2423, Emery 2423, Emery oleic acid ester 2230, Estol 1433, Glycerin trioleate, Glycerol trioleate, Glycerol triolein, Glyceryl trioleate, Glyceryl-1,2,3-trioleate, Kaolube 190, Kemester 1000, OOO triacylglycerol, Oleic acid triglyceride, Oleic triglyceride, Oleyl triglyceride, Radia 7363, Raoline, Triglyceride OOO, Triolein, Trioleoylglyceride, Trioleoylglycerol, sn-Glyceryl trioleate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27- |
| SMILES | CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC |
| Nombre IUPAC | 2,3-bis[[(Z)-octadec-9-enoil]oxi]propil (Z)-octadec-9-enoato |
| Peso molecular (g/mol) | 885.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 884.7833 |