Learn More
Trioleato de glicerina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11954961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 ml
25 ml
5 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11954961 100 mL 100 ml
10541902 1 mL 1 ml
10190612 5 mL 5 ml
10004983 25 mL 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11954961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 368121000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 122-32-7 | C57H104O6 | 885.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122-32-7
Fórmula molecular C57H104O6
Peso molecular (g/mol) 885.45
Número MDL MFCD00137563
Clave InChI PHYFQTYBJUILEZ-BSCDBXJPSA-N
Sinónimo triolein, glycerol trioleate, glyceryl trioleate, oleic triglyceride, trioleoylglycerol, glycerol triolein, oleic acid triglyceride, trioleoylglyceride, olein, glycerin trioleate
PubChem CID 45253964
Nombre IUPAC [2-[(Z)-octadec-9-enoil]oxi-3-[(E)-octadec-9-enoil]oxipropil] (E)-octadec-9-enoato
SMILES CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerine trioleate
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9130g/mL
Punto de ebullición 235.0°C to 240.0°C (18.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Fórmula lineal (C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
Índice de refracción 1.4680 to 1.4700
Cantidad 100 mL
Beilstein 02,IV,1664
Índice Merck 15,9904
Gravedad específica 0.913
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in chloroform, ether, ccl4, slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 885.45
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido