Learn More
Glicerina, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10269620 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10269620 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10269620 Proveedor JT Baker N.º de proveedor 7044.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    317.78€
    281.28€ / 1 litros
    Ahorro 36.50€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
Punto de fusión 18.6 °C
CAS 56-81-5
Color Supera prueba
Densidad 1,26 g/cm³ (20 °C)
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 177 °C
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo min. 99,5%
Fórmula molecular C3H8O3
Número MDL MFCD00004722
Sinónimo Glycerol , 1,2,3-Propanetriol
Punto de ebullición 290 °C (1013 hPa)
Clave InChI PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES OCC(O)CO
Nombre IUPAC propano-1,2,3-triol
Peso molecular (g/mol) 92.09