Learn More
Éster de colofonia de glicerina, TRC
Código de producto. 30403366
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30403366 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30403366 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCG2531105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Glycerin Rosin Ester
CAS 8050-31-5
Cantidad 5 g
Sinónimo 138A, 138AL, 140A, 140A (Ester), 8BG, 90I, Abiester 90, Bevilite 62-88, Bevipale 85, Bremasin 1380, DM 399010G, DS 70L, Dertoline G 2L, Dertoline G 5, Dertoline RC, Dertoline RC 2, Dertopoline CG, E 445, E 445 (Rosin Ester), Eastman Ester Gum 8D, Eastman Ester Gum 8L-M, Ester Gum 105, Ester Gum 8BG, Ester Gum AAG, Ester Gum AAV, Ester Gum RE, Ester Gum S 100, Fuda 90I, Gedir 100M, Glycerides, Rosin, Glycerol Ester Of Disproportionated Rosin, Glycerol Ester Of Wood Rosin, Granolite SG, Hariester DS 70L, Hariester DS 816, Hariester DS 90, Hariester DS 90S, Hariester L, Hariester S, Hariester T, Hariester TF, Hercules Ester Gum 8D, K-Solution, K-Solution NK, MG 905, Neotall 85, Permalyn 2095, Permalyn 5095, Pinova Ester Gum 8BG, R 2100 (Resin), Resiester GUM 35V, Resinall 625, Rosin Glyceride, Rosin, Glycerol Ester, S 202, S 202 (Tackifier), S 780G, Snowtack 780G, Snowtack 790, Stepilac R 80, Super Ester A 18, Super Ester S 100, Sylvalite RE 85L, Vinsol Ester Gum, Wood Rosin, Ester With 1,2,3-Propanetriol, Zonester 55