Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC GlycanPac™ AXH-1
Código de producto. 13406889
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
13406889 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
13496879 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13416889 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
13436889 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
13446889 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
13426889 250 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
13466889 10 mm 3 mm 3 μm cada uno
13456889 10 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
13476889 10 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 13406889 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 082472
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta columna de análisis de glicanos para la caracterización cualitativa, cuantitativa y estructural de glicanos con carga y sin carga presentes en moléculas biológicas.
Utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 para la caracterización cualitativa, cuantitativa y estructural de glicanos con carga y sin carga presentes en moléculas biológicas. Esta columna para cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC) basada en silicio de alto rendimiento facilita la separación simultánea de glicanos por carga, tamaño y polaridad. Realice análisis de gran resolución y alto rendimiento con selectividad exclusiva de glicanos de importancia biológica, etiquetados o nativos, mediante métodos de LC con fluorescencia y LC con espectrometría de masas (MS).
La columna para LC GlycanPac AXH-1, basada en una innovadora química de superficies de modo mixto, combina mecanismos de retención de intercambio aniónico débil (WAX) y la interacción hidrofílica (HILIC) para ofrecer una selectividad óptima y capacidad de resolución. La funcionalidad de WAX proporciona retención y selectividad para glicanos de carga negativa, mientras que el modo HILIC facilita la separación de glicanos de la misma carga en función de su polaridad y tamaño. Por consiguiente, la columna para LC GlycanPac AXH-1 ofrece unas capacidades inigualables para las separaciones de glicanos.
Exclusiva selectividad de glicanos basada en la carga, el tamaño y la polaridad
  • Excelente resolución para glicanos nativos y etiquetados
  • Útil para la caracterización de perfiles de glicanos de gran resolución y para la cuantificación sencilla de glicanos en función de la carga
  • Compatible con métodos de detección de fluorescencia y MS
  • Alta eficiencia cromatográfica y excelente estabilidad de columna
Las columnas para LC GlycanPac AXH-1 se basan en sustratos de sílice esféricos de gran pureza con tamaños de 1,9 y 3 µm para aplicaciones de UHPLC y HPLC estándar respectivamente. Las diversas dimensiones de las columnas para LC GlycanPac AXH-1 se ajustan a las necesidades de sus aplicaciones con distintos requisitos de resoluciones, rendimiento e instrumentos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 10000 psi (690 bar)
Forma de partícula Silicio esférica
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Cantidad Unitary
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Patentado
Línea de productos GlycanPac
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Tipo de columna Modo mixto
Fase HILIC e intercambio iónico
Tipo Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
Técnica Bio-LC
Para utilizar con (aplicación) Cromatografía de líquidos de alto rendimiento (HPLC)
Características ecológicas FSC
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.