Learn More
Gliburida-d11, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Glyburide-d11 |
| CAS | 1189985-02-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C23 D11 H17 Cl N3 O5 S |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Benzamide, 5-chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxy- (ACI), 5-Chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide (ACI), 5-Chloro-N-[2-[4-[[[(cyclohexyl-d11-amino)carbonyl]amino]sulfonyl]phenyl]ethyl]-2-methoxybenzamide, Glibenclamide-d11, Glibenclamide-D11 (cyclohexyl-D11), Glyburide-d11 (cyclohexyl-d11) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28ClN3O5S/c1-32-21-12-9-17(24)15-20(21)22(28)25-14-13-16-7-10-19(11-8-16)33(30,31)27-23(29)26-18-5-3-2-4-6-18/h7-12,15,18H,2-6,13-14H2,1H3,(H,25,28)(H2,26,27,29)/i2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,18D |
| SMILES | [2H]C1([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(NC(=O)NS(=O)(=O)c2ccc(CCNC(=O)c3cc(Cl)ccc3OC)cc2)C([2H])([2H])C1([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-metoxi-N-[2-[4-[(1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-undeuteriociclohexil)carbamoilsulfamoil]fenil]etil]benzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 505.071 |
| Mostrar más |